Print…
Borane dimethylamine complex, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
180238-100G 180238-25G 180238-5G
SIAL180238-100GEA 354 EUR
SIAL180238-100G SIAL180238-25G SIAL180238-5G
Borane dimethylamine complex, Sigma-Aldrich®
Borane dimethylamine complex
Fórmula: C₂H₁₀BN
Número MDL : MFCD00051068
Número CAS: 74-94-2
EINECS: 200-823-7