Borane dimethylamine complex ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
89149.14
89149.22
89149.14EA
77.7
EUR
89149.14
89149.22
Borane dimethylamine complex ≥97%
Borane dimethylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 74-94-2
Molecular Formula: BH3.NH(CH3)2
Formula Weight: 58.92
Physical Form: Crystalline
Density: 0.69
Appearance: White
Melting Point: 36°
Boiling Point: 59-65°/1-2mm
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00051068
Fórmula:
C₂H₁₀BN Ponto de ebulição: 59…65 °C (1…2 mmHg) Ponto de Fusão: 36 °C Densidade: 0,69 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051068 Número CAS: 74-94-2 EINECS: 200-823-7 ADR: 4.1,III |