Print…
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42397.22 42397.36 42397.A4
42397.22EA 50.2 EUR
42397.22 42397.36 42397.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Fórmula: (C₅H₉NO)x
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 25805-17-8