Print…
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
H27673.MD H27673.06 H27673.03
H27673.MDEA 64.6 EUR
H27673.MD H27673.06 H27673.03
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 23357-47-3 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 56-58° Optical Rotation: +12° (c=1 in ethanol)
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Peso Molecular: 176.22 g/mol
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368364
Número CAS: 23357-47-3