Print…
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
D0560-25G D0560-500G D0560-100G
TCIAD0560-25GEA 16 EUR
TCIAD0560-25G TCIAD0560-500G TCIAD0560-100G
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥96.0% (por análise titulométrica)
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Fórmula: C₆H₁₂O₆
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00051019
Número CAS: 26776-70-5
Merck Index: 14,03182
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea4340e07e39fdc81c759d54c4c1e0b3eed5e5a&vid=7ea4340e07e39fdc81c759d54c4c1e0b3eed5e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Periodic acid Method) min. 96.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 2.0 %