1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14189.0B
A14189.18
A14189.30
A14189.0BEA
339
EUR
A14189.0B
A14189.18
A14189.30
1,3-Dihydroxyacetone dimer ≥97%
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Purity: 97%
CAS No.: 62147-49-3
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 75-82°
Beilstein Reference: 112910
Merck Reference: 14,3182
MDL No.: MFCD00051019
Fórmula:
C₆H₁₂O₆ Ponto de Fusão: ∼ 75…82 °C |
Número MDL :
MFCD00051019 Número CAS: 62147-49-3 EINECS: 612-947-2 Merck Index: 14,3182 |