Print…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
M0799-100G M0799-25G M0799-500G
TCIAM0799-100GEA 55 EUR
TCIAM0799-100G TCIAM0799-25G TCIAM0799-500G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid) ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Fórmula: C₆H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006638
Número CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8
Merck Index: 14,05817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d9d4119601930e5344d5cdc9a719a33b6195f23&vid=4d9d4119601930e5344d5cdc9a719a33b6195f23&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency