Print…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
210145-100G 210145-10G 210145-25G
SIAL210145-100GEA 156 EUR
SIAL210145-100G SIAL210145-10G SIAL210145-25G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid), Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (isopropylidene malonate, meldrum's acid)
Fórmula: C₆H₈O₄
Número MDL : MFCD00006638
Número CAS: 2033-24-1
EINECS: 217-992-8