Print…
2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21173.06 B21173.03
B21173.06EA 184 EUR
B21173.06 B21173.03
2-Acetylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 22720-75-8 Molecular Formula: C10H8OS Formula Weight: 176.23 Melting Point: 86-88° MDL No.: MFCD00090217
Fórmula: C₁₀H₈OS
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00090217
Número CAS: 22720-75-8
EINECS: 245-177-7