Thiophen-3-acetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12805.06
A12805.14
A12805.06EA
73.2
EUR
A12805.06
A12805.14
Thiophen-3-acetonitrile ≥98%
Thiophen-3-acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 13781-53-8
Molecular Formula: C6H5NS
Formula Weight: 123.18
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 240-242°
Beilstein Reference: 107774
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00005471
Fórmula:
C₆H₅NS Ponto de ebulição: 240…242 °C Densidade: 1,080 Ponto de Inflamação: 119 °C (246 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005471 Número CAS: 13781-53-8 EINECS: 237-433-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |