Print…
Thiophen-2-acetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Thiophene-2-acetonitrile, 2-Thiopheneacetonitrile, 2-(Thiophen-2-yl)acetonitrile
T0799-25ML T0799-5ML
TCIAT0799-25MLEA 103 EUR
TCIAT0799-25ML TCIAT0799-5ML
Thiophen-2-acetonitrile ≥98.0% (por GC)
Thiophen-2-acetonitrile
Fórmula: C₆H₅NS
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00005453
Número CAS: 20893-30-5
EINECS: 244-104-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ae354ea89e01a8bb70a9eaa4e3607e6b9e3e1a2&vid=4ae354ea89e01a8bb70a9eaa4e3607e6b9e3e1a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %