Print…
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,4-Trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
A18726.06 A18726.14
A18726.06EA 38.5 EUR
A18726.06 A18726.14
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone ≥99%
1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Purity: 99% CAS No.: 893-33-4 Molecular Formula: C14H9F3O2 Formula Weight: 266.22 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD00054501
Fórmula: C₁₄H₉F₃O₂
Peso Molecular: 266.22 g/mol
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054501
Número CAS: 893-33-4