Print…
4-Methyl-1-naphthoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1203-25G M1203-5G
TCIAM1203-25GEA 90 EUR
TCIAM1203-25G TCIAM1203-5G
4-Methyl-1-naphthoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Methyl-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00671557
Número CAS: 4488-40-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b8e3230855bc1cfebadcfd905763a851e48c5e0&vid=2b8e3230855bc1cfebadcfd905763a851e48c5e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 181.0 deg-C