Print…
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação) sonda fluorescente hidrofóbica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
A5351-1G A5351-10G
TCIAA5351-1GEA 17 EUR
TCIAA5351-1G TCIAA5351-10G
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação) sonda fluorescente hidrofóbica
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Peso Molecular: 316.37 g/mol
Ponto de Fusão: 237°C
Número MDL : MFCD00012560
Número CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87da2699dc6228db311b038bd54fde416bc7da25&vid=541a5d4b2b8597c951706e7410f946768f022937&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency