Print…
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate, 8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid Ammonium salt, Ammonium 8-Anilino-1-naphthalenesulphonate, 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid ammonium salt, ANS-NH4
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
10416-100G-F 10416-500G-F
SIAL10416-100G-FEA 271 EUR
SIAL10416-100G-F SIAL10416-500G-F
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Peso Molecular: 316.37 g/mol
Número MDL : MFCD00012560
Número CAS: 28836-03-5
EINECS: 249-265-6