Print…
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
158510050 158510250
ACRO158510050EA 68.3 EUR
ACRO158510050 ACRO158510250
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 90%, Grau técnico
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₀ClNO
Ponto de Fusão: 273 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012562
Número CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8
Encomendar
Appearance Pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %