Print…
6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1418-25G M1418-5G
TCIAM1418-25GEA 169 EUR
TCIAM1418-25G TCIAM1418-5G
6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00092750
Número CAS: 2471-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e68d9c1550141f3ebdb5aebcacdebc586339a2&vid=63e68d9c1550141f3ebdb5aebcacdebc586339a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %