6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14610.03
L14610.06
L14610.03EA
54
EUR
L14610.03
L14610.06
6-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98%
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2471-70-7
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2211233
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 192…194 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00092750 Número CAS: 2471-70-7 |