Print…
3-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1461-1G M1461-5G
TCIAM1461-1GEA 64 EUR
TCIAM1461-1G TCIAM1461-5G
3-Methoxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methoxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00094168
Número CAS: 883-62-5
EINECS: 212-932-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbdad79b2e2a506b72509ccefda69d90992f7356&vid=bbdad79b2e2a506b72509ccefda69d90992f7356&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C