Methyl-2-naphthoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L09973.03
L09973.06
L09973.03EA
29.3
EUR
L09973.03
L09973.06
Methyl-2-naphthoate ≥99%
Methyl-2-naphthoate
Purity: 99%
CAS No.: 2459-25-8
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 75-79°
Boiling Point: 290°
MDL No.: MFCD00017345
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 290 °C Ponto de Fusão: 75…79 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017345 Número CAS: 2459-25-8 |