Print…
6-Acetoxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0970-1G A0970-5G
TCIAA0970-1GEA 49 EUR
TCIAA0970-1G TCIAA0970-5G
6-Acetoxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Acetoxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00059556
Número CAS: 17295-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57c587c76617ab65cb6097a526cc223cd4770c89&vid=57c587c76617ab65cb6097a526cc223cd4770c89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 230.0 deg-C