Print…
1-Bromo-2-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid
B1617-1G B1617-100MG B1617-5G
TCIAB1617-1GEA 106 EUR
TCIAB1617-1G TCIAB1617-100MG TCIAB1617-5G
1-Bromo-2-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Bromo-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇BrO₂
Peso Molecular: 251.0800 g/mol
Número MDL : MFCD00021408
Número CAS: 20717-79-7
EINECS: 243-984-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e167f2efe987bb28142a54437442cce8cca27d90&vid=e167f2efe987bb28142a54437442cce8cca27d90&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C