Print…
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
B25106.06 B25106.14
B25106.06EA 67.7 EUR
B25106.06 B25106.14
Methyl-6-bromo-2-naphthoate ≥98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Purity: 98% CAS No.: 33626-98-1 Molecular Formula: C12H9BrO2 Formula Weight: 265.11 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 2578943
Fórmula: C₁₂H₉BrO₂
Peso Molecular: 265.11 g/mol
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100408
Número CAS: 33626-98-1