Print…
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
364140050 364140250 364141000
ACRO364140050EA 35.3 EUR
ACRO364140050 ACRO364140250 ACRO364141000
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Fórmula: C₁₂H₉BrO₂
Peso Molecular: 265.11 g/mol
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100408
Número CAS: 33626-98-1
Encomendar
Appearance Off-white to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
GC ≥97.5 %