Print…
Diphenyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diphenoxyphosphine oxide, NSC 43786, Diphenyl phosphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D210803-500G D210803-100G
SIALD210803-500GEA 121 EUR
SIALD210803-500G SIALD210803-100G
Diphenyl phosphite, Sigma-Aldrich®
Diphenyl phosphite
Fórmula: C₁₂H₁₁O₃P
Número MDL : MFCD00044497
Número CAS: 4712-55-4
EINECS: 225-202-8
UN: 3265
ADR: 8,I