Print…
Diethyl cyanophosphonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1242-25G C1242-5G
TCIAC1242-25GEA 198 EUR
TCIAC1242-25G TCIAC1242-5G
Diethyl cyanophosphonate ≥95.0% (por GC)
Diethyl cyanophosphonate
Fórmula: C₅H₁₀NO₃P
Ponto de ebulição: 104°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00010256
Número CAS: 2942-58-7
EINECS: 220-936-5
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=013f67adc8ea76fe45a6f6d04bcab429be189ea1&vid=013f67adc8ea76fe45a6f6d04bcab429be189ea1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %