Print…
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
L05226.09 L05226.18
L05226.09EA 77.1 EUR
L05226.09 L05226.18
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Purity: 98+% CAS No.: 1145-93-3 Molecular Formula: C12H19O4P Formula Weight: 258.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5045 Boiling Point: 136-138°/0.7mm Beilstein Reference: 2125148 MDL No.: MFCD00015662
Fórmula: C₁₂H₁₉O₄P
Ponto de ebulição: 136…138 °C (0,7 mmHg)
Densidade: 1,500
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015662
Número CAS: 1145-93-3
EINECS: 214-548-5