Print…
Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl 3-methoxybenzylphosphonate
D3326-25G D3326-5G
TCIAD3326-25GEA 233 EUR
TCIAD3326-25G TCIAD3326-5G
Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (3-methoxybenzyl)phosphonate
Fórmula: C₁₂H₁₉O₄P
Ponto de ebulição: 135°C
Número MDL : MFCD08276363
Número CAS: 60815-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e72631f7f6ca335e1e070386de7dcb2e7099e1da&vid=e72631f7f6ca335e1e070386de7dcb2e7099e1da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %