Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22279.06
B22279.14
B22279.22
B22279.06EA
80.9
EUR
B22279.06
B22279.14
B22279.22
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate 99%
Diethyl (4-aminobenzyl)phosphonate
Purity: 99%
CAS No.: 20074-79-7
Molecular Formula: C11H18NO3P
Formula Weight: 243.24
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 2941613
Fórmula:
C₁₁H₁₈NO₃P Ponto de Fusão: 91…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007913 Número CAS: 20074-79-7 EINECS: 243-504-8 |