Print…
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4-Fluorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
D3324-25G D3324-5G
TCIAD3324-25GEA 225 EUR
TCIAD3324-25G TCIAD3324-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Fórmula: C₁₁H₁₆FO₃P
Ponto de ebulição: 150°C
Número MDL : MFCD06795966
Número CAS: 63909-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=557c3a63e0551cd21892fa7d3431b9fc5cd6d332&vid=557c3a63e0551cd21892fa7d3431b9fc5cd6d332&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %