Print…
Diethyl (4-cyanobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3323-25G D3323-5G
TCIAD3323-25GEA 412 EUR
TCIAD3323-25G TCIAD3323-5G
Diethyl (4-cyanobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (4-cyanobenzyl)phosphonate
Fórmula: C₁₂H₁₆NO₃P
Ponto de ebulição: 169°C
Ponto de Fusão: 31°C
Número MDL : MFCD08274488
Número CAS: 1552-41-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c1954a392a2e476ce9c4a23e7651e8c95d3f29&vid=b5c1954a392a2e476ce9c4a23e7651e8c95d3f29&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %