Print…
Diethyl (3-chlorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl 3-chlorobenzylphosphonate, (3-Chlorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester
C1595-1G C1595-5G
TCIAC1595-1GEA 45 EUR
TCIAC1595-1G TCIAC1595-5G
Diethyl (3-chlorobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (3-chlorobenzyl)phosphonate
Fórmula: C₁₁H₁₆ClO₃P
Ponto de ebulição: 163°C
Número MDL : MFCD01861282
Número CAS: 78055-64-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51eba04e1b8311361c61e116d08561c69ce22eba&vid=51eba04e1b8311361c61e116d08561c69ce22eba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %