Print…
Diethyl (4-bromobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyl 4-bromobenzylphosphonate, (4-Bromobenzyl)phosphonic acid diethyl ester
D3688-25G D3688-5G
TCIAD3688-25GEA 221 EUR
TCIAD3688-25G TCIAD3688-5G
Diethyl (4-bromobenzyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (4-bromobenzyl)phosphonate
Fórmula: C₁₁H₁₆BrO₃P
Ponto de ebulição: 183°C
Número MDL : MFCD05663693
Número CAS: 38186-51-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad2b1235b740340f05ed86c21dbb3282cbc8392e&vid=ad2b1235b740340f05ed86c21dbb3282cbc8392e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %