Print…
Benzyl isocyanide ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2185-1G B2185-5G
TCIAB2185-1GEA 64 EUR
TCIAB2185-1G TCIAB2185-5G
Benzyl isocyanide ≥96.0% (por GC)
Benzyl isocyanide
Fórmula: C₈H₇N
Ponto de ebulição: 106°C
Ponto de Inflamação: 79°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000004
Número CAS: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&vid=000b3aca719d475b61f64c3ff6f8963a814cc0df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %