Print…
Benzyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
133299-1G 133299-5G
SIAL133299-1GEA 127 EUR
SIAL133299-1G SIAL133299-5G
Benzyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Benzyl isocyanide
Fórmula: C₈H₇N
Número MDL : MFCD00000004
Número CAS: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III