Print…
Benzyl isocyanide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
158390010 158390050 158390250
ACRO158390010EA 71.6 EUR
ACRO158390010 ACRO158390050 ACRO158390250
Benzyl isocyanide 98%
Benzyl isocyanide
Fórmula: C₈H₇N
Ponto de ebulição: 105…106 °C (75 mmHg)
Densidade: 0,962 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00000004
Número CAS: 10340-91-7
EINECS: 233-738-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.1 %