Print…
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hordenine
04476-100MG 04476-1G
SIAL04476-100MGEA 94.4 EUR
SIAL04476-100MG SIAL04476-1G
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(2-(Dimethylamino)ethyl)phenol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Número MDL : MFCD00051462
Número CAS: 539-15-1
EINECS: 208-710-4