Print…
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl alcohol, N-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetamide
H33454.03 H33454.06
H33454.03EA 60.9 EUR
H33454.03 H33454.06
4-Acetamidobenzyl alcohol ≥97%
4-Acetamidobenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016868
Número CAS: 16375-88-5