Print…
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
B1455-25G B1455-5G
TCIAB1455-25GEA 179 EUR
TCIAB1455-25G TCIAB1455-5G
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₉H₈BrNO
Peso Molecular: 226.08 g/mol
Ponto de ebulição: 178°C
Número MDL : MFCD00016391
Número CAS: 772-59-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6113e03d3300497d88c27d4898ea76e86c68d033&vid=6113e03d3300497d88c27d4898ea76e86c68d033&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C