Print…
trans-β-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N26806-25G N26806-5G
SIALN26806-25GEA 217 EUR
SIALN26806-25G SIALN26806-5G
trans-β-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
trans-β-Nitrostyrene
Fórmula: C₈H₇NO₂
Número MDL : MFCD00007402
Número CAS: 5153-67-3