trans-β-Nitrostyrene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14367.06
L14367.14
L14367.06EA
33.5
EUR
L14367.06
L14367.14
trans-β-Nitrostyrene ≥98%
trans-β-Nitrostyrene
Purity: 98%
CAS No.: 5153-67-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 250-260°
Beilstein Reference: 1210066
MDL No.: MFCD00007402
Fórmula:
C₈H₇NO₂ Ponto de ebulição: 250…260 °C Ponto de Fusão: 55…58 °C |
Número MDL :
MFCD00007402 Número CAS: 5153-67-3 EINECS: 203-066-0 |