Print…
4-Nitrostyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
N0503-1G N0503-5G
TCIAN0503-1GEA 60 EUR
TCIAN0503-1G TCIAN0503-5G
4-Nitrostyrene ≥98.0% (por GC) estabilizado
4-Nitrostyrene
Fórmula: C₈H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00041254
Número CAS: 100-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=546166bb5f86b4a22dba14cf28e11abf24c0896d&vid=546166bb5f86b4a22dba14cf28e11abf24c0896d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %