Print…
3-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
N26601-10G N26601-2.5G
SIALN26601-10GEA 655 EUR
SIALN26601-10G SIALN26601-2.5G
3-Nitrostyrene, Sigma-Aldrich®
3-Nitrostyrene
Fórmula: C₈H₇NO₂
Número MDL : MFCD00007276
Número CAS: 586-39-0
EINECS: 209-575-4