Print…
3-Nitrostyrene 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
128990025 128990100
ACRO128990025EA 100 EUR
ACRO128990025 ACRO128990100
3-Nitrostyrene 97% estabilizado
3-Nitrostyrene
Fórmula: C₈H₇NO₂
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007276
Número CAS: 586-39-0
EINECS: 209-575-4
Encomendar
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.1 % 3,5-di-tert-Butylcatechol