Print…
4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxyphenylsulphur pentafluoride
H33413.03 H33413.06
H33413.03EA 99.5 EUR
H33413.03 H33413.06
4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Purity: 97% CAS No.: 774-94-7 Molecular Formula: C6H5F5OS Formula Weight: 220.16 MDL No.: MFCD03788516
Fórmula: C₆H₅F₅OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788516
Número CAS: 774-94-7