4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
B20313.03
B20313.06
B20313.03EA
57.4
EUR
B20313.03
B20313.06
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Purity: 90+%
CAS No.: 4021-50-5
Molecular Formula: C8H5F3OS
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5110
Odour: Stench
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 2328411
MDL No.: MFCD00129191
Fórmula:
C₈H₅F₃OS Peso Molecular: 206.19 g/mol Ponto de ebulição: 219 °C Ponto de Fusão: 29…31 °C Densidade: 1.310 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00129191 Número CAS: 4021-50-5 |