Print…
4-(4-Chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
C1069-25G C1069-5G
TCIAC1069-25GEA 123 EUR
TCIAC1069-25G TCIAC1069-5G
4-(4-Chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO
Peso Molecular: 219.67 g/mol
Ponto de ebulição: 205°C
Número MDL : MFCD00043925
Número CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77f4302348589d8a0cde17df6d9de069b5a47424&vid=77f4302348589d8a0cde17df6d9de069b5a47424&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C