Print…
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
B21083.09 B21083.18
B21083.09EA 30.6 EUR
B21083.09 B21083.18
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, hastes
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 101-79-1 Molecular Formula: C12H10ClNO Formula Weight: 219.67 Odour: Odourless Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00043925
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO
Peso Molecular: 219.67 g/mol
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043925
Número CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5