Print…
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1877-1G M1877-5G
TCIAM1877-1GEA 16 EUR
TCIAM1877-1G TCIAM1877-5G
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 170°C
Número MDL : MFCD00007837
Número CAS: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd429b188dc6eea4d787d4df8054df385f8f4ff1&vid=bd429b188dc6eea4d787d4df8054df385f8f4ff1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C