Print…
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1988-25G B1988-5G
TCIAB1988-25GEA 135 EUR
TCIAB1988-25G TCIAB1988-5G
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate ≥99.0% (por GC)
Methyl-2-amino-5-bromobenzoate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Número MDL : MFCD00144761
Número CAS: 52727-57-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f50289a357e98328a523483d73dc9780ebe72456&vid=f50289a357e98328a523483d73dc9780ebe72456&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C